Få mere at vide
1-Bromo-2-pentyne, 97%
Artikelnummer. 15470238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470238 5 g 5g
15480238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15470238 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53433.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16400-32-1 | C5H7Br | 147.02 g/mol
1-Brom-2-pentyn fungerer som et reagens for organiske og organometalliske forbindelser. Det anvendes også til fremstilling af stereokemisk begrænsede lacton-type analoger af jasmonsyre, 5-oxa-7-epi-jasmonsyre og 5-oxa-jasmonsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal og 6,9-dodecadienal syntese. Ud over dette spiller det en vigtig rolle for syntesen af 5-ethyl-4-methylen-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-pentyn fungerer som et reagens for organiske og organometalliske forbindelser. Det anvendes også til fremstilling af stereokemisk begrænsede lacton-type analoger af jasmonsyre, 5-oxa-7-epi-jasmonsyre og 5-oxa-jasmonsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal og 6,9-dodecadienal syntese. Ud over dette spiller det en vigtig rolle for syntesen af 5-ethyl-4-methylen-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dion.
Opløselighed Blandbar
med ether
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16400-32-1
Molekylær formel C5H7Br
Molekylvægt (g/mol) 147.02
MDL nummer MFCD00236363
InChI nøgle VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
PubChem CID 85399
IUPAC navn 1-brompent-2-yn
SMIL CCC#CCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-pentyne
Tæthed 1.438
Kogepunkt 93°C to 94°C (113 mmHg)
Flammepunkt 41°C (106°F)
Lineær formel CH3CH2C≡CCH2Br
Brydningsindeks 1.498
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Miscible with ether
Formel vægt 147.01
Procent renhed 97%