Få mere at vide
1-Bromo-2-octyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-octyne |
| CAS | 18495-27-7 |
| Molekylær formel | C8 H13 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Octynyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC#CCBr |
| IUPAC navn | 1-bromooct-2-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.09 |
| Formel vægt | 188.0201 |