Få mere at vide
1-Brom-2-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30337706
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337706 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6861755G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-nitrobenzene
CAS 577-19-5
Molekylær formel C6 H4 Br N O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1Br
IUPAC navn 1-bromo-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 202.01
Formel vægt 200.9425