Få mere at vide
1-Brom-2-nitrobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-nitrobenzene |
| CAS | 577-19-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br N O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vægt | 200.9425 |