Få mere at vide
1-Bromo-2-nitrobenze-d4, TRC
Artikelnummer. 30336870
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30336870 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30336870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6861775MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-nitrobenze-d4
CAS 1020720-09-5
Molekylær formel C6 2H4 Br N O2
Mængde 5 mg
Synonym Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-nitro- (ACI), 5-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzene, 1-Bromo-2-nitrobenzene-D4, 2-Bromonitrobenzene-d4
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 206.03
Formel vægt 204.9676