Få mere at vide
1-Bromo-2-nafthol, 97%
Artikelnummer. 11412978
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412978 100 g 100g
11402978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11412978 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18692.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 573-97-7 | C10H7BrO | 223,069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573-97-7
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.069
MDL nummer MFCD00003869
InChI nøgle FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
PubChem CID 11316
IUPAC navn 1-bromonaphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-naphthol
Smeltepunkt 76 °C til 81 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2044001
Formel vægt 223.08
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.