Få mere at vide
1-Bromo-2-naphthol, 97%
Artikelnummer. 11402978
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402978 25 g 25g
11412978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18692.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 573-97-7 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-97-7
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.069
MDL nummer MFCD00003869
InChI nøgle FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
PubChem CID 11316
IUPAC navn 1-bromonaphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-naphthol
Smeltepunkt 76°C to 81°C
Mængde 25 g
Beilstein 2044001
Formel vægt 223.08
Procent renhed 97%