Få mere at vide
1-Brom-2-naftalenhyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-naphthaldehyde |
| CAS | 3378-82-3 |
| Molekylær formel | C11H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H |
| SMIL | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-naftalenhyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vægt | 233.97 |