Få mere at vide
1-Brom-2-methylpropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 78-77-3 |
| Molekylær formel | C4H9Br |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-methylpropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.02 |
| Formel vægt | 135.9888 |