Få mere at vide
1-Bromo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 78-77-3 |
| Smeltepunkt | -118°C |
| Tæthed | 1.26 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 92°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (CH3)2CHCH2Br |
| MDL nummer | MFCD00000217 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide, 1-Bromo-2-methylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.02 |
| Grad | Research |