Få mere at vide
1-Bromo-2-methylpropane-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-methylpropane-D9 |
| CAS | 1080497-35-3 |
| Molekylær formel | C4 D9 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-(bromomethyl-d2)- (ACI), 2-(Bromomethyl-d2)propane-1,1,1,2,3,3,3-d7 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane, 1-Bromo-2-methylpropane-d9, Isobutyl-d9 bromide, 1-Bromo-2-methylpropane-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.0737 |
| Formel vægt | 145.0453 g/mol |
| Vis mere |