missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-2-methylpropane-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-methylpropane-d7 |
| CAS | 344299-41-8 |
| Molekylær formel | C4 D7 H2 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Methyl-2-propyl Bromide-d7, 2-Methylpropyl Bromide-d7, Bromoisobutane-d7, Isobutyl Bromide-d7, NSC 8416-d7, iso-Butyl Bromide-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CBr)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-(bromomethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.06 |
| Formel vægt | 143.0327 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?