Få mere at vide
1-Brom-2-methylpropan, 98+%
Beskrivelse
1-Brom-2-methylpropan anvendes som et syntetisk reagens til fremstilling af 1-ethyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid ved reaktion med 1-ethylimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-2-methylpropan anvendes som et syntetisk reagens til fremstilling af 1-ethyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid ved reaktion med 1-ethylimidazol.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Blandbar med alkohol, ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-methylpropane |
| Smeltepunkt | -118 °C |
| Tæthed | 1.255 |
| Kogepunkt | 90 °C til 92 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2342 |
| Beilstein | 1730915 |
| Merck Index | 14,5135 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Bromo-2-methylpropane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-methylpropane