Få mere at vide
1-Brom-2-methylpropan, 98+%
Beskrivelse
1-Brom-2-methylpropan anvendes som et syntetisk reagens til fremstilling af 1-ethyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid ved reaktion med 1-ethylimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-2-methylpropan anvendes som et syntetisk reagens til fremstilling af 1-ethyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid ved reaktion med 1-ethylimidazol.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Blandbar med alkohol, ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-methylpropane |
| Smeltepunkt | -118 °C |
| Tæthed | 1.255 |
| Kogepunkt | 90 °C til 92 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2342 |
| Beilstein | 1730915 |
| Merck Index | 14,5135 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.