Få mere at vide
1-Bromo-2-methylpropane, 98+%
Artikelnummer. p-7027249
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11496696
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23854.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Brom-2-methylpropan anvendes som et syntetisk reagens til fremstilling af 1-ethyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid ved reaktion med 1-ethylimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-methylpropan anvendes som et syntetisk reagens til fremstilling af 1-ethyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid ved reaktion med 1-ethylimidazol.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Blandbar med alkohol, ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-77-3
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000217
InChI nøgle HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
IUPAC navn 1-brom-2-methylpropan
SMIL CC(C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-methylpropane
Smeltepunkt -118°C
Tæthed 1.255
Kogepunkt 90°C to 92°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 250 g
FN nummer UN2342
Beilstein 1730915
Merck Index 14,5135
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Formel vægt 137.02
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Bromo-2-methylpropane