Få mere at vide
1-brom-2-methylnaphthalen, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058297
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11331827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05093.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
1-Brom-2-methylnaphthalen anvendes som testforbindelse til bestemmelse af halogenerede carbonhydrider i sporniveauer ved superkritisk væskekromatografi-mikrobølge-induceret plasmamassespektrometri. Dynamisk phosphorescens-quenching af 1-brom-2-methylnaphthalen uden deoxygenering er blevet brugt til selektiv sensing af Cu(II) ved ngm-niveauer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-methylnaphthalen anvendes som testforbindelse til bestemmelse af halogenerede carbonhydrider ved sporniveauer ved superkritisk væskekromatografi-mikrobølge-induceret plasmamassespektrometri. Dynamisk phosphorescens-quenching af 1-brom-2-methylnaphthalen uden deoxygenering er blevet brugt til selektiv sensing af Cu(II) ved ngm-niveauer.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2586-62-1
Molekylær formel C11H9Br
Molekylvægt (g/mol) 221.10
MDL nummer MFCD00003871
InChI nøgle CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
IUPAC navn 1-brom-2-methylnaphthalen
SMIL CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Tæthed 1.428
Kogepunkt 295°C to 296°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.649
Mængde 10 g
Beilstein 2042531
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 221.1
Procent renhed 90%
Grad Teknisk