Få mere at vide
1-Brom-2-methylnaphthalen, tekniker. 90%
Beskrivelse
1-Brom-2-methylnaphthalen anvendes som testforbindelse til bestemmelse af halogenerede carbonhydrider i sporniveauer ved superkritisk væskekromatografi-mikrobølge-induceret plasmamassespektrometri. Dynamisk phosphorescens-quenching af 1-brom-2-methylnaphthalen uden deoxygenering er blevet brugt til selektiv sensing af Cu(II) ved ngm-niveauer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-2-methylnaphthalen anvendes som testforbindelse til bestemmelse af halogenerede carbonhydrider ved sporniveauer ved superkritisk væskekromatografi-mikrobølge-induceret plasmamassespektrometri. Dynamisk phosphorescens-quenching af 1-brom-2-methylnaphthalen uden deoxygenering er blevet brugt til selektiv sensing af Cu(II) ved ngm-niveauer.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-methylnaphthalene |
| Tæthed | 1.428 |
| Kogepunkt | 295°C to 296°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.649 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2042531 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible in water. |
| Formel vægt | 221.1 |
| Procent renhed | 90% |
| Vis mere |