Få mere at vide
1-Bromo-2-methoxynaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11493168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493168 5 g 5g
11403178 25 g 25g
11413178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18926.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 3401-47-6 | C11H9BrO | 237,10 g/mol
1-brom-2-methoxy-naphthalen er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges som et reagens til at syntetisere en katalysator til stærkt enantioselektiv aziridinering af styrenderivater. Det kan også bruges til at fremstille biaryler eller biheterocykler ved palladium-katalyseret Ullmann-kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-methoxy-naphthalen er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges som et reagens til at syntetisere en katalysator til stærkt enantioselektiv aziridinering af styrenderivater. Det kan også bruges til at fremstille biaryler eller biheterocykler ved palladium-katalyseret Ullmann-kobling.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3401-47-6
Molekylær formel C11H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 237.10
MDL nummer MFCD00055374
InChI nøgle XNIGURFWNPLWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-methoxy-naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-methoxy, acmc-1cjky, maybridge3_005134, 2-methoxy-1-bromonaphthalene, 1-bromo-2-methoxy-naphtalene
PubChem CID 72860
IUPAC navn 1-brom-2-methoxynaphthalen
SMIL COC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Smeltepunkt 79 °C til 80 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2045600
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 237.1
Procent renhed 97%