Få mere at vide
1-Bromo-2-iodotetrafluorethan, 97%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 11480397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480397 100 g 100g
11460397 5 g 5g
11470397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21771.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-70-5
Molekylær formel C2BrF4I
Molekylvægt (g/mol) 306.82
MDL nummer MFCD00042136
InChI nøgle ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
IUPAC navn 1-brom-1,1,2,2-tetrafluor-2-iodethan
SMIL FC(F)(Br)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.648
Kogepunkt 78 °C
Brydningsindeks 1.433
Mængde 100 g
Beilstein 1688466
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 306.82
Procent renhed 97%