Få mere at vide
1-brom-2-iodtetrafluorethan, 97%, stab. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470397 25 g 25g
11460397 5 g 5g
11480397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21771.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-70-5
Molekylær formel C2BrF4I
Molekylvægt (g/mol) 306.82
MDL nummer MFCD00042136
InChI nøgle ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
IUPAC navn 1-brom-1,1,2,2-tetrafluor-2-iodethan
SMIL FC(F)(Br)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Navn note stabilized with copper
Tæthed 1.648
Kogepunkt 78°C
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
Beilstein 1688466
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 306.82
Procent renhed 97%