Få mere at vide
1-Bromo-2-iodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30347169
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347169 5 g
1 options
Artikelnummer. 30347169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6838555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS 583-55-1
Molekylær formel C6 H4 Br I
Mængde 5 g
Synonym 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMIL Brc1ccccc1I
IUPAC navn 1-bromo-2-iodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 282.904
Formel vægt 281.854