Få mere at vide
1-Brom-2-fluorbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-fluorobenzene |
| CAS | 1072-85-1 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br F |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-fluorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 175 |
| Formel vægt | 173.948 |