Få mere at vide
1-Bromo-2-ethylhexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-ethylhexane |
| CAS | 18908-66-2 |
| Molekylær formel | C8H17Br |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Ethyl-1-hexyl Bromide, 2-Ethylhexyl Bromide, 3-(Bromomethyl)heptane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)CBr |
| IUPAC navn | 3-(bromomethyl)heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.12 |
| Formel vægt | 192.0514 |