Få mere at vide
(±)-1-Bromo-2-ethylhexane-d17, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-ethylhexane-D17 |
| CAS | 1398065-97-8 |
| Molekylær formel | C8 D17 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | (±)-1-Bromo-2-ethylhexane-d17, 3-(Bromomethyl-d2)heptane-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d15, 1-Bromo-2-ethylhexane-D17, 1-Bromoiso-octane-d17, 2-Ethylhexyl-d17 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3-[bromo(dideuterio)methyl]-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.2293 |
| Formel vægt | 209.1581 g/mol |
| Vis mere |