Få mere at vide
1-Brom-2-ethylbutan, 97%
Artikelnummer. 11491420
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491420 25 mL 25ml
11481420 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491420 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26445.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165,074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3814-34-4
Molekylær formel C6H13Br
Molekylvægt (g/mol) 165.074
MDL nummer MFCD00000219
InChI nøgle KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC navn 3-(brommethyl)pentan
SMIL CCC(CC)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-ethylbutane
Tæthed 1.179
Kogepunkt 145 °C
Flammepunkt 36 °C (96 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.4515
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Formel vægt 165.07
Procent renhed 97%