Få mere at vide
1-brom-2-ethylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542851 25 mL Glass bottle 25ml
10348880 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305180250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3814-34-4
Molekylær formel C6H13Br
Molekylvægt (g/mol) 165.08
MDL nummer MFCD00000219
InChI nøgle KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC navn 3-(bromomethyl)pentane
SMIL CCC(CC)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-ethylbutane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (C2H5)2CHCH2Br
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 165.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid