Få mere at vide
1-brom-2-ethylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10348880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348880 5 mL Glasflaske 5ml
10542851 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305180050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3814-34-4
Molekylær formel C6H13Br
Molekylvægt (g/mol) 165.08
MDL nummer MFCD00000219
InChI nøgle KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC navn 3-(brommethyl)pentan
SMIL CCC(CC)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-ethylbutane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2CHCH2Br
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 165.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske