Få mere at vide
1-Bromo-2-cyclohexylethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-cyclohexylethane |
| CAS | 1647-26-3 |
| Molekylær formel | C8H15Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (2-Bromoethyl)cyclohexane, 1-Bromo-2-cyclohexylethane, 2-Cyclohexylethyl Bromide, NSC 46808, NSC 6078 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2 |
| SMIL | BrCCC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-bromoethylcyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.11 |
| Formel vægt | 190.0357 |