Få mere at vide
1-Bromo-2-chloroethane, TRC
Artikelnummer. 30339161
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30339161 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30339161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6821555G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloroethane
CAS 107-04-0
Molekylær formel C2 H4 Br Cl
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide
InChI formel InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
SMIL ClCCBr
IUPAC navn 1-bromo-2-chloroethane
Molekylvægt (g/mol) 143.41
Formel vægt 141.9185