Få mere at vide
1-Bromo-2-chloroethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-chloroethane |
| CAS | 107-04-0 |
| Molekylær formel | C2 H4 Br Cl |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| SMIL | ClCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-chloroethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.41 |
| Formel vægt | 141.9185 |