Få mere at vide
1-Bromo-2-chloroethane, TRC
Artikelnummer. 30331268
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331268 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68215525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloroethane
CAS 107-04-0
Molekylær formel C2 H4 Br Cl
Mængde 25 g
Synonym 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide
InChI formel InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
SMIL ClCCBr
IUPAC navn 1-bromo-2-chloroethane
Molekylvægt (g/mol) 143.41
Formel vægt 141.9185