Få mere at vide
1-Bromo-2-chloroethane-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-chloroethane-D4 |
| CAS | 1219795-52-4 |
| Molekylær formel | C2 D4 Br Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1-bromo-2-chloro- (ACI), 1-Bromo-2-chloroethane-1,1,2,2-d4 (ACI), 1-Bromo-2-chloroethane-d4, 1-Bromo-2-chloroethane-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.4348 |
| Formel vægt | 145.9436 g/mol |
| Vis mere |