Få mere at vide
1-brom-2-chlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Brom-2-chlorethan blev anvendt i regio- og diastereoselektiv syntese af 2-alkylidentetrahydrofuraner. 1-Brom-2-chlorethan anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som desinfektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-2-chlorethan blev brugt i regio- og diastereoselektiv syntese af 2-alkylidenetetrahydrofuraner. 1-Brom-2-chlorethan anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som desinfektionsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand ( 7 g/L (20 °C). Opløselig i ethanol, ethylether, chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-chloroethane |
| Smeltepunkt | -18°C |
| Tæthed | 1.726 |
| Kogepunkt | 106°C to 107°C |
| Flammepunkt | None |
| Lugt | Sweet |
| Lineær formel | ClCH2CH2Br |
| Brydningsindeks | 1.49 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Vis mere |