Få mere at vide
1-brom-2-chlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469473
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469473 100 g 100g
11479473 500 g 500g
11489473 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12349.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Brom-2-chlorethan blev anvendt i regio- og diastereoselektiv syntese af 2-alkylidentetrahydrofuraner. 1-Brom-2-chlorethan anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som desinfektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-chlorethan blev brugt i regio- og diastereoselektiv syntese af 2-alkylidenetetrahydrofuraner. 1-Brom-2-chlorethan anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som desinfektionsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand ( 7 g/L (20 °C). Opløselig i ethanol, ethylether, chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-04-0
Molekylær formel C2H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 143.408
MDL nummer MFCD00000962
InChI nøgle IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
IUPAC navn 1-brom-2-chlorethan
SMIL C(CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloroethane
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.726
Kogepunkt 106°C to 107°C
Flammepunkt None
Lugt Sweet
Lineær formel ClCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.49
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 605265
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formel vægt 143.42
Procent renhed 98%