Få mere at vide
1-brom-2-chlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616164 500 mL Glasflaske 500ml
10472211 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10616164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214185000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-04-0
Molekylær formel C2H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 143.41
MDL nummer MFCD00000962
InChI nøgle IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
IUPAC navn 1-brom-2-chlorethan
SMIL C(CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloroethane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -17.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7300g/mL
Kogepunkt 106.0°C to 107.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.4900 to 1.4920
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1.73
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 143.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske