Få mere at vide
1-Brom-2-chlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30329458
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30329458 100 g
1 options
Artikelnummer. 30329458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682310100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromochlorobenzene
CAS 694-80-4
Molekylær formel C6 H4 Br Cl
Mængde 100 g
Synonym Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMIL Clc1ccccc1Br
IUPAC navn 1-bromo-2-chlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 191.45
Formel vægt 189.9185