Få mere at vide
1-Brom-2-chlorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11469353
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469353 250 g 250g
11459353 50 g 50g
11449353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11782.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191,452 g/mol
1-Brom-2-chlorbenzen finder anvendelse i gaskromatografi og væskekromatografianalyse. Det bruges også som et mellemprodukt i farmaceutisk og syntetisk kemi. Ydermere virker det som et reagens ved fremstillingen af arylpiperidiner og aryltetrahydropyridiner som 5- HT2C- agonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-chlorbenzen finder anvendelse i gaskromatografi og væskekromatografianalyse. Det bruges også som et mellemprodukt i farmaceutisk og syntetisk kemi. Yderligere virker det som et reagens ved fremstillingen af arylpiperidiner og aryltetrahydropyridiner som 5- HT2C- agonister.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 694-80-4
Molekylær formel C6H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 191.452
MDL nummer MFCD00000532
InChI nøgle QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
IUPAC navn 1-brom-2-chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chlorobenzene
Smeltepunkt -13 °C
Tæthed 1.649
Mængde 250 g
Brydningsindeks 1.5815
Beilstein 1855303
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 191.46
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-chlorobenzene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-chlorobenzene