missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene, TRC

Artikelnummer. 30338627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338627 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6825681G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene
CAS 3970-37-4
Molekylær formel C6H3BrClNO2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
SMIL ClC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1Br
IUPAC navn 1-bromo-2-chloro-3-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 236.45
Formel vægt 234.9
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.