missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzene |
| CAS | 1260890-50-3 |
| Molekylær formel | C7H2BrClF4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2BrClF4/c8-4-2-1-3(7(11,12)13)6(10)5(4)9/h1-2H |
| SMIL | OC(=O)CN(C)CP(O)(O)=O |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.44 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?