Få mere at vide
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-buten, 97%
Artikelnummer. 11419557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419557 5 g 5g
11429557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22057.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 374-25-4 | C4H3BrClF3 | 223,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-25-4
Molekylær formel C4H3BrClF3
Molekylvægt (g/mol) 223.42
MDL nummer MFCD00039225
InChI nøgle VULPFOSLGWWARI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro-1-butene, acmc-1ahj4, 1-butene,4,4-trifluoro, br-cf2-cfcl-ch=ch2, 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobut-3-ene, 1-butene,4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro
PubChem CID 136217
IUPAC navn 4-brom-3-chlor-3,4,4-trifluorbut-1-en
SMIL FC(F)(Br)C(F)(Cl)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene
Tæthed 1.678
Kogepunkt 98°C to 99°C
Brydningsindeks 1.407
Mængde 5 g
Beilstein 1758700
Formel vægt 223.43
Procent renhed 97%