Få mere at vide
1-Bromo-2-butyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-bromobut-2-yne |
| CAS | 3355-28-0 |
| Molekylær formel | C4 H5 Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-butyne, 1-Bromo-3-methyl-2-butyne, 2-Butyn-1-yl Bromide, 2-Butynyl Bromide, 4-Bromobut-2-yne |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3 |
| SMIL | CC#CCBr |
| IUPAC navn | 1-bromobut-2-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.987 |
| Formel vægt | 131.957 |