Få mere at vide
1-Bromo-2-butyne, 98%
Artikelnummer. 11384586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384586 25 g 25g
11374586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20134.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
1-Brom-2-butyn anvendes til fremstilling af seks til otte annullerede ringforbindelser i reaktion med indoler og pseudopteran (± )-Kallolide B, som er et marint naturprodukt. Ydermere fungerer det som en forløber ved fremstillingen af aksialt chirale teranylforbindelser, alkylering af L-tryptophanmethylester, 4-butynyloxybenzensulfonylchlorid og monopropargyleret dienderivat. Ud over dette bruges det også til syntese af isopropylbut-2-ynylamin, allenylcyclobutanolderivater, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfan, allenylindium og aksialt chirale teranylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromo-2-butyn anvendes til fremstilling af seks til otte annullerede ringforbindelser i reaktion med indoler og pseudopteran (+/-)-Kallolide B, som er et marint naturprodukt. Ydermere fungerer det som en forløber ved fremstillingen af aksialt chirale teranylforbindelser, alkylering af L-tryptophanmethylester, 4-butynyloxybenzensulfonylchlorid og monopropargyleret dienderivat. Ud over dette bruges det også til syntese af isopropylbut-2-ynylamin, allenylcyclobutanolderivater, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfan, allenylindium og aksialt chirale teranylforbindelser.
Opløselighed
Blandbar med acetonitril.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3355-28-0
Molekylær formel C4H5Br
Molekylvægt (g/mol) 132.988
MDL nummer MFCD00190233
InChI nøgle LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
IUPAC navn 1-brombut-2-yn
SMIL CC#CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-butyne
Tæthed 1.519
Kogepunkt 123°C to 125°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 605306
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with acetonitrile.
Formel vægt 132.99
Procent renhed 98%