Få mere at vide
1-Bromo-2-butyne, 98%
Beskrivelse
1-Brom-2-butyn anvendes til fremstilling af seks til otte annullerede ringforbindelser i reaktion med indoler og pseudopteran (± )-Kallolide B, som er et marint naturprodukt. Ydermere fungerer det som en forløber ved fremstillingen af aksialt chirale teranylforbindelser, alkylering af L-tryptophanmethylester, 4-butynyloxybenzensulfonylchlorid og monopropargyleret dienderivat. Ud over dette bruges det også til syntese af isopropylbut-2-ynylamin, allenylcyclobutanolderivater, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfan, allenylindium og aksialt chirale teranylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromo-2-butyn anvendes til fremstilling af seks til otte annullerede ringforbindelser i reaktion med indoler og pseudopteran (+/-)-Kallolide B, som er et marint naturprodukt. Ydermere fungerer det som en forløber ved fremstillingen af aksialt chirale teranylforbindelser, alkylering af L-tryptophanmethylester, 4-butynyloxybenzensulfonylchlorid og monopropargyleret dienderivat. Ud over dette bruges det også til syntese af isopropylbut-2-ynylamin, allenylcyclobutanolderivater, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfan, allenylindium og aksialt chirale teranylforbindelser.
Opløselighed
Blandbar med acetonitril.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-butyne |
| Tæthed | 1.519 |
| Kogepunkt | 123°C to 125°C |
| Flammepunkt | 36°C (96°F) |
| Brydningsindeks | 1.508 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 605306 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Miscible with acetonitrile. |
| Vis mere |