Få mere at vide
1-brom-2-(brommethyl)naphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449360
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449360 1 g 1g
11439360 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50240.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 37763-43-2 | Molekylformel: C11H8Br2 | Molekylvægt: 299,99 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37763-43-2
Molekylær formel C11H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 299.99
MDL nummer MFCD00046369
InChI nøgle DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene
PubChem CID 37828
IUPAC navn 1-brom-2-(brommethyl)naphthalen
SMIL BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Smeltepunkt 108 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 299.99
Procent renhed 98%