Få mere at vide
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene |
| Smeltepunkt | 108°C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 299.99 |
| Procent renhed | 98% |