Få mere at vide
1-Bromo-2,6-difluorobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,6-difluorobenzene-3,4,5-D6 |
| CAS | 1219803-73-2 |
| Molekylær formel | C6 D3 Br F2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Bromo-1,3-difluorobenzene-4,5,6-d3, 1-Bromo-2,6-difluorobenzene-3,4,5-D6, 2,6-Difluoro-1-bromobenzene-d3, 2,6-Difluorobromobenzene-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(F)c(Br)c(F)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-bromo-3,4,5-trideuterio-2,6-difluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.0073 |
| Formel vægt | 194.9574 g/mol |
| Vis mere |