Få mere at vide
1-Bromo-2,5-difluorobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-D3 |
| CAS | 1219795-54-6 |
| Molekylær formel | C6 D3 Br F2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4-d3, 5-bromo-3,6-difluoro- (ACI), 5-Bromo-3,6-difluorobenzene-1,2,4-d3, 2-Bromo-1,4-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(F)c(Br)c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,4,5-trideuterio-3,6-difluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.0073 |
| Formel vægt | 194.9574 g/mol |
| Vis mere |