missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-2,5,8-undecatriyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,5,8-undecatriyne |
| CAS | 34498-25-4 |
| Molekylær formel | C11H11Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,5,8,11H2,1H3 |
| SMIL | CCC#CCC#CCC#CCBr |
| IUPAC navn | 1-bromoundeca-2,5,8-triyne |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vægt | 222.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?