missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-2,4-dinitro-benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,4-dinitro-benzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| CAS | 951126-40-2 |
| Molekylær formel | 13C6H3BrN2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O=[N+]([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](Br)[13C]([N+]([O-])=O)=[13CH]1)[O-] |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,4-dinitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.96 |
| Formel vægt | 251.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?