missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromo-2-(4-bromophenyl)ethylene (contains cis isomer), TRC

Artikelnummer. 30346286
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346286 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6806251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-(4-bromophenyl)ethylene
CAS 778641-02-4
Molekylær formel C8 H6 Br2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H6Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+
SMIL Br\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-[(E)-2-bromoethenyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 261.94
Formel vægt 259.8836
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.